Descripción
Línea celular KO BUB1 disponible para ordenar. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el exón 4. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccionar 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |