missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human BST-2/Tetherin (NP_004326) VersaClone cDNA
Descripción
The Human BST-2/Tetherin (NP_004326) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for BST2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The BST2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Especificaciones
Especificaciones
| génica | hBST2 |
| Número de acceso | NP_004326 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Tipo de inserto | 556bp |
| pH | 8.5 |
| ID de gen (Entrez) | 684 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?