Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Código de producto. 18759383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18759383 1 mg 1 miligramo
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18759383 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    936.00€
    885.15€ / 1 miligramos
    Ahorro 50.85€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
The Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Nervous
Cantidad 1 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Total Protein - Parkinsons Disease: Brain
Fracción celular Whole
Condición del tejido Parkinson's
Reactividad cruzada Human
Especie del huésped Human
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Parkinson's)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación