Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18584931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18584931 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18584931 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82059181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    399.00€ / 1 miligramos
    Ahorro 23.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Especificaciones
Método de preparación Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Objetivo Brain Cerebellum