Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's)
Beskrivelse
The Human Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Tekniske data
Tekniske data
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Cantidad | 1 mg |
| Tampón de almacenamiento | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Especificidad de la prueba | Total Protein - Alzheimers Disease: Brain: Cerebellum |
| Fracción celular | Whole |
| Condición del tejido | Alzheimer's |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 5 mg/mL |
| Vis mere |
Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?