Learn More
Invitrogen™ Human Biglycan ELISA Kit
Descripción
Human Biglycan quantitates human Biglycan in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Biglycan.
BGN es un pequeño proteoglicano de matriz celular o pericelular que está estrechamente relacionado en estructura con otros dos pequeños proteoglicanos, decorina y fibromodulina. Se cree que la proteína y la decorina son el resultado de una duplicación genética. La decorina contiene una cadena de glicosaminoglicano adjunta, mientras que esta proteína probablemente contiene dos cadenas. Por esta razón, esta proteína se llama biglicano. Se cree que esta proteína funciona en el metabolismo del tejido conectivo al unirse a las fibrillas de colágeno y transferir el factor de crecimiento beta. Puede promover la supervivencia neuronal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BG; BGN; biglicano; proteclicano 1 de hueso/cartílago; proteoglicano I de hueso/cartílago; proteoglicano-I de hueso/cartílago; BSPG1; proteoglicano I de dermatán sulfato; DSPG1; PG S1; PGI; PG-S1; SLRR1A; proteína 1 A pequeña rica en leucina; proteoglicano I pequeño (biglicano), hueso (BSPG1) (precursor del proteclicano 1 de hueso/cartílago) |
| Intervalo del ensayo | De 0,51 a 125 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,51 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P21810 |
| Símbolo de gen | BGN |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |