Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de BDNF humano
Código de producto. 17195209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17195209 5 x 96 pruebas cada uno
17164733 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17195209 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH42RBX5
ELISA
Human BDNF quantitates human BDNF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BDNF.
El BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro) es un miembro de la familia de las neurotrofinas. El BDNF se sintetiza como pre-proBDNF, seguido por la fragmentación a proBDNF. Aunque el procesamiento adicional genera la proteína 14 kDa madura, el pro-BDNF es biológicamente activo y se secreta en vesículas sinápticas junto con la forma madura. El BDNF se expresa ampliamente en el sistema nervioso central y actúa de manera autocrina y paracrina en varias clases de neuronas. La señalización se produce principalmente a través del receptor de tirosina cinasa TrkB, aunque también se ha demostrado su unión al receptor de baja afinidad p75-NTR. El BDNF promueve la supervivencia y diferenciación neuronal y ha demostrado desempeñar un papel fundamental en la formación de la memoria y la regulación sináptica. El BDNF es inducido por neuronas corticales, y es necesario para la supervivencia de las neuronas estriatales en el cerebro. La expresión del BDNF se reduce en pacientes con las enfermedades de Alzheimer y de Huntington, y también puede desempeñar un papel en la regulación de la respuesta al estrés y en la biología de los trastornos del estado de ánimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Abrineurina; ANON2; anorexia BDNF; BDNF; forma de precursor de BDNF; Proteína BDNF; factor neurotrófico derivado del cerebro; factor neurotrófico derivado del cerebro; factor neurotrófico derivado del cerebro; BULN2; H-BDNF; neurotrofina; ProBDNF
Intervalo del ensayo De 0,066 a 16 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P23560
Símbolo de gen BDNF
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo BDNF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min