Especificaciones
| Cantidad | 0,5 mL |
| Pureza | Calidad para investigación |
| Especie del huésped | Humano |
| Tipo de producto | Vesícula humana |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador ultrafrío (de - 60 a - 85 °C) y proteger de la luz. |
| Formato | Capacidad |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Forma física | Congelado |