Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BCMA/TNFRSF17 humano
Descripción
Human BCMA/TNFRSF17 quantitates human BCMA/TNFRSF17 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human BCMA/TNFRSF17.
La proteína codificada por este gen forma parte de la superfamilia de receptores TNF. Este receptor se expresa preferentemente en linfocitos B maduros y puede ser importante para el desarrollo de células B y la respuesta autoinmunitaria. Se ha demostrado que este receptor se une específicamente a la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando), al miembro 13b (TNFSF13B/TALL-1/BAFF) y que conduce a la activación de NF-kappaB y MAPK8/JNK. Este receptor también se une a varios miembros de la familia TRAF y, por lo tanto, puede transducir señales para la supervivencia y proliferación celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Antígeno de maduración de células B; factor de maduración de células B; proteína de maduración de células B; Bcm; BCMA; CD269; miembro 17 de la superfamilia del receptor TNF; Tnfrsf13; Tnfrsf13a; TNFRSF17; miembro 17 de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral; superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral, miembro 17 |
| Intervalo del ensayo | De 0,048 a 12 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,048 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q02223 |
| Símbolo de gen | Tnfrsf17 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |