Learn More
Invitrogen™ Human BCMA Synthetic Peptide
Código de producto. 15286319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 UG
15286319 50 μg 50 UG
1 options
Código de producto. 15286319 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP0098
Synthetic Peptide
BCMA Synthetic Peptide, PEP-0098, from Invitrogen.
The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This receptor is preferentially expressed in mature B lymphocytes, and may be important for B cell development and autoimmune response. This receptor has been shown to specifically bind to the tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b (TNFSF13B/TALL-1/BAFF), and to lead to NF-kappaB and MAPK8/JNK activation. This receptor also binds to various TRAF family members, and thus may transduce signals for cell survival and proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 608
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q02223
Nombre común Human BCMA
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen TNFRSF17
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS