Learn More
Human BAX knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32143929 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
32143929 cada uno
1 options
Código de producto. 32143929 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2638411Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human BAX knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BAX knockout HeLa
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot