Learn More
Proteintech Kit de ELISA para BAFF humano
BAFF, o factor de activación de células B, también conocido como estimulador de linfocitos B (BlyS; marca comercial de Human Genome Sciences, Rockville, MD), TALL‐1, THANK y TNFSF13B, es un miembro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF) y es más conocido por su papel en la supervivencia y maduración de las células B.
Marca:  Proteintech KE00215-96T
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Código de producto. 17254876
  • 269.00€ / 96 reacciones
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La molécula de longitud completa de BAFF es un péptido de 285 aminoácidos (285 aa) con 2 sitios potenciales de N-glicosilación en los residuos 124 y 242. La escisión posterior del aa 124 libera una primera forma de BAFF no glicosilado y posiblemente una segunda forma glicosilada en el aa 242. Una forma de 152 aminoácidos también puede desprenderse de la membrana y se puede detectar en suero humano. Los estudios en ratones transgénicos BAFF y pacientes con enfermedades reumatoides indican que la sobreexpresión de BAFF está relacionada con el desarrollo de patología autoinmune. La expresión de BAFF fue detectable en corazón, músculo esquelético, páncreas, riñón, piel con tejido adiposo e hígado a niveles similares a los del SNC.
Especificaciones
Especificaciones
10673