missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human B7-H7/HHLA2 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18727138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18727138 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18727138 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB80841S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

B7-H7/HHLA2 Monoclonal specifically detects B7-H7/HHLA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-H7/HHLA2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 907812
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9UM44
Alias de gen B7H7, HERV-H LTR-associating 2, HERV-H LTR-associating protein 2, HHLA2, Human endogenous retrovirus-H long terminal repeat-associating protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived human B7-H7/HHLA2, Met1-Asn344, Accession # Q9UM44
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11148
Especificidad de la prueba Detects human B7-H7/HHLA2 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.