Descripción
Línea celular ATG10 KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 5 pb en el exón 5 e inserción de 92 pb. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 celdas/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |