Learn More
Abcam ARHGDIA (RhoGDI) en la línea celular knockout HEK-293T
Código de producto. 32154463 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32154463 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32154463 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2664472x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Línea celular ARHGDIA KO disponible para ordenar. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, eliminación de 1 bp en el exón 2 e inserción del casete de selección en el exón 2. Para pedir celdas de control knockout y salvaje: seleccionar 2 x 100...
Línea celular ARHGDIA KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 bp en el exón 2 e inserción del casete de selección en el éxón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células por 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas