Learn More
R&D Systems™ Human Aquaporin 5/AQP5 (NP_001642.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Aquaporin-5 |
| Número de acceso | NP_001642.1 |
| ID de gen (Entrez) | 362 |
| Alias de gen | AQP5, AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5, PPKB |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |