Descripción
Línea celular KO APPL1 disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 2 pb en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |