Learn More
R&D Systems™ Human APP 751 (NP_958816) VersaClone cDNA
Beskrivelse
- The Human APP 751 (NP_958816) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for APP, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The APP insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Tekniske data
Tekniske data
| génica | hAPP 751 |
| Número de acceso | NP_958816 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| ID de gen (Entrez) | 351 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?