Learn More
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32147399 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32147399 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2587821Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T