missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18793817
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18793817 25 μg 25 microgramos
18771387 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18793817 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB10275SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 Monoclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 205802
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen O95841
Alias de gen ANG-3, ANG3angioarrestin, Angiopoietin like Protein 1, angiopoietin Y1, angiopoietin-3, angiopoietin-like 1, Angiopoietin-like protein 1, angiopoietin-related protein 1, ANGPT3, ANGPTL1, AngY, AngY1, ARP1, ARP1angiopoietin 3, dJ595C2.2, dJ595C2.2 (angiopoietin Y1), KIAA0351, UNQ162
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1, Gly24-Asp491, Accession # O95841
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9068
Especificidad de la prueba Detects human Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.