Learn More
R&D Systems™ Human Angiopoietin-2 (NP_001138.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Angiopoietin-2 |
| Número de acceso | NP_001138.1 |
| ID de gen (Entrez) | 285 |
| Alias de gen | AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2 A, angiopoietin-2 B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |