Learn More
R&D Systems™ Human Angiopoietin-1 (NP_001137.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Angiopoietin-1 |
| Número de acceso | NP_001137.2 |
| ID de gen (Entrez) | 284 |
| Alias de gen | AGP1, AGPT, Ang1, ANG-1, angiopoietin 1, angiopoietin-1, KIAA0003 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |