Learn More
Invitrogen™ Human Aminopeptidase N/ANPEP ELISA Kit
Descripción
Human Aminopeptidase N/ANPEP quantitates human Aminopeptidase N/ANPEP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Aminopeptidase N/ANPEP.
La CD13 (ANPEP) es una ectopeptidasa transmembrana de tipo II de 150-170 kDa que se expresa en varios tipos de células. La CD13 es una metaloproteasa que cataliza preferentemente la eliminación de aminoácidos neutros de péptidos pequeños, activando o inactivando así los péptidos bioactivos. La CD13 también tiene un papel en la degradación de la matriz extracelular, el procesamiento de antígenos y la transducción de señales, es importante en las respuestas inflamatorias, regula el contacto intercelular, la motilidad celular y la vascularización. La CD13 se expresa en los granulocitos, los monocitos y las células leucémicas mieloides, y está implicada en la protección de las células leucémicas contra la apoptosis y su expresión se asocia a un mal pronóstico de los carcinomas. La CD13 funciona como una enzima aminopeptidasa y también es un receptor alfa para los coronavirus.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | alanil (membrana) aminopeptidasa; alanil aminopeptidasa; alanil aminopeptidasa, membrana; aminopeptidasa; aminopeptidasa M; aminopeptidasa N; aminopeptidasa N/CD13; ANPEP; Apm; AP-M; Apn; AP-N; bAPN; Cd13; cluster of differentiation antigen 13 (CD13); gp150; h AP-N; hAPN; aminopeptidasa M de riñón; peptidasa Zn de riñón; KZP; Lap1; Lap-1; arilaminopeptidasa 1 de leucina; alanina aminopeptidasa de membrana; alanil aminopeptidasa de membrana; proteína de membrana p161; aminopeptidasa microsomal; glicoproteína CD13 de la membrana plasmática mieloide; P150; PEPN; rAPN; Desconocido (proteína para MGC: 126949) |
| Intervalo del ensayo | De 0,041 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,041 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P15144 |
| Símbolo de gen | ANPEP |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |