Learn More
R&D Systems™ Human alpha-Sarcoglycan (NP_000014) VersaClone cDNA
Código de producto. 18760589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18760589 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18760589 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
R&D Systems™ Human alpha-Sarcoglycan (NP_000014) VersaClone cDNA is a component of the dystrophin-glycoprotein complex (DGC).
The Human alpha-Sarcoglycan (NP_000014) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for alpha-Sarcoglycan, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The alpha-Sarcoglycan insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hSGCA
Número de acceso NP_000014
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1177bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 6442
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg