Learn More
R&D Systems™ Human alpha-L-Iduronidase/IDUA (NP_000194.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | alpha-L-Iduronidase/IDUA |
| Número de acceso | NP_000194.2 |
| ID de gen (Entrez) | 3425 |
| Alias de gen | alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |