Learn More
R&D Systems™ Human Allergin-1 (NP_001078892) VersaClone cDNA
Código de producto. 18764698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18764698 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18764698 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
R&D Systems™ Human Allergin-1 (NP_001078892) VersaClone cDNA is a member of the Ig Superfamily.
The Human Allergin-1 (NP_001078892) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Allergin-1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Allergin-1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hMILR1
Número de acceso NP_001078892
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1045bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 284021
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg