Learn More
R&D Systems™ Human ALK-7 (NP_660302.2) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| génica | ALK-7/Activin Receptor Type 1C |
| Número de acceso | NP_660302.2 |
| ID de gen (Entrez) | 130399 |
| Alias de gen | activin A receptor, type IC, Activin receptor type IC, activin receptor type-1C, Activin receptor-like kinase 7, Activin RIC, ACTR-IC, ACVR1C, ACVRLK7, ALK7, ALK7ALK-7, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?