Learn More
Abcam ALDH3A2 humana (aldehído deshidrogenasa 10) knockout de la línea celular HeLa
Tienda Abcam ProductosDescripción
ALDH3A2 línea celular KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción del casete de selección en el éxón 1. Para pedir celdas de control knockout y salvajes: seleccionar 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccionar 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |