Learn More
R&D Systems™ Human AICL/CLEC-2B (NP_005118) VersaClone cDNA
Código de producto. 18703719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18703719 10 μg 10 microgramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18703719 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
The Human AICL/CLEC-2B (NP_005118) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for AICL, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The AICL insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
génica AICL/CLEC2B
Número de acceso NP_005118
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.299
Tipo de inserto 462bp
ID de gen (Entrez) 9976
Alias de gen Activation-induced C-type lectin, AICLC-type lectin superfamily member 2, CLEC2B, CLEC-2B, CLECSF2, CLECSF2IFN-alpha-2b-inducing-related protein 1, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 2 (activation-induced), C-type lectin domain family 2 member B, C-type lectin domain family 2, member B, HP10085, IFN-alpha2b-inducing related protein 1, IFNRG1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.