missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para ADP-ribosilciclasa 2 humana
Descripción
El antígeno 1 de las células estromales de la médula ósea (BST1) es una molécula anclada al glucosilfosfatidilinositol derivada de la línea celular estromal que facilita el crecimiento de las células pre-B. La BST1, también conocida como ADP-ribosil ciclasa 2 y DAMP-1, es una enzima que se expresa mediante el gen BST1 en humanos. La expresión de BST1 es mayor en las líneas celulares del estroma de la médula ósea derivadas de pacientes con artritis reumatoide. Las anomalías de las células B policlonales en la artritis reumatoide pueden atribuirse, al menos en parte, a la sobreexpresión de BST1 en la población de células estromales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q10588 |
| Intervalo del ensayo | De 0,06 a 12,50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,06 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 683 |
| Símbolo de gen | Bst1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?