Descripción
Línea celular COQ8B KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 1 bp en el éxón 2 y deleción de 7 pb en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 Células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |