Learn More
R&D Systems™ Human ADAMTS3 (AAI30288.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18731479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18731479 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18731479 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica ADAMTS3
Número de acceso AAI30288.1
ID de gen (Entrez) 9508
Alias de gen A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 3, a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 3, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 3, ADAM-TS 3, ADAM-TS3, ADAMTS-3, ADAMTS-4, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.14, KIAA0366PC II-NP, PC II-NP, Procollagen II amino propeptide-processing enzyme, Procollagen II N-proteinase, zinc metalloendopeptidase
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg