Learn More
R&D Systems™ Human ADAM8 (NP_001100.3) VersaClone cDNA
Código de producto. 18752077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752077 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18752077 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 41.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica ADAM8
Número de acceso NP_001100.3
Concentración 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2488 bp
ID de gen (Entrez) 101
Alias de gen a disintegrin and metalloproteinase domain 8, ADAM 8, ADAM metallopeptidase domain 8, CD156a, CD156a antigen, CD156human leukocyte differentiation antigen, Cell surface antigen MS2, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, MGC134985, MS2, MS2disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg