missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ADAM8 aa 498-653 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18714728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18714728 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18714728 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC10311V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ADAM8 Monoclonal specifically detects ADAM8 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADAM8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 143338
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P78325
Alias de gen a disintegrin and metalloproteinase domain 8, ADAM 8, ADAM metallopeptidase domain 8, CD156a, CD156a antigen, CD156human leukocyte differentiation antigen, Cell surface antigen MS2, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, MGC134985, MS2, MS2disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8
Símbolos de los genes ADAM8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ADAM8 ectodomain Asp158-Ser653 Accession # P78325
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 101
Especificidad de la prueba Detects human ADAM8 in direct ELISAs and Western blots. Detects aa 498-653 of rhADAM8, which corresponds to the cysteine-rich and EGF-like domains. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ADAM9, rhADAM10, rhADAM15, rhBACE, or rhTACE is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.