missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ADAM10 Synthetic Peptide
Descripción
ADAM10 Synthetic Peptide, PEP-0024, from Invitrogen.
Proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-a (TNF-a) contributes to a variety of inflammatory responses and programmed cell death. Notch receptor and its ligand participate in cell fate decisions during vertebrate development and are associated with several human disorders, including a T-cell lymphoma. TNF-a, notch and its ligand delta are all membrane-bond molecules, which are cleaved by proteases to release mature proteins or functional receptor. ADAM10, a metalloprotease-disintegrin in the family of mammalian ADAM (for a disintegrin and metalloprotease), was recently identified to cleave TNF-a, notch and its ligand delta (1-3). The genes encoding human, mouse, and bovine ADAM10 were recently cloned and designated ADAM 10, kuzbanian (KUZ), and MADM, respectively. ADAM10 mRNA is expressed in a variety of human and bovine tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 102 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | O14672 |
| Nombre común | Human ADAM10 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?