Learn More
R&D Systems™ Human Activin A (NP_002183.1) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| génica | Activin A |
| Número de acceso | NP_002183.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3624 |
| Alias de gen | activin AB alpha polypeptide, Activin beta-A chain, erythroid differentiation factor, Erythroid differentiation protein, follicle-stimulating hormone-releasing protein, FSH-releasing protein, inhibin beta A chain, inhibin beta A subunit, Inhibin, beta-1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?