missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ACLP Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18757539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18757539 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18757539 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB6425SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AE Binding Protein 1/ACLP Monoclonal specifically detects AE Binding Protein 1/ACLP in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno AE Binding Protein 1/ACLP
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 590831
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q8IUX7
Alias de gen ACLP, ACLPadipocyte enhancer binding protein 1, AE binding protein 1, AE-binding protein 1adipocyte enhancer-binding protein 1, AEBP1, Aortic carboxypeptidase-like protein, FLJ33612
Símbolos de los genes AEBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACLP Glu345-Phe1158 Accession # Q8IUX7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 165
Especificidad de la prueba Detects human ACLP in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse ACLP is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.