Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout de AAK1 humana
Product Code. 32139931 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Unit Size:
paquete de 2
Product Code. Cantidad Unit Size
32139931 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32139931 Supplier Abcam Supplier No. ab2650472x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Línea celular AAK1 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: Inserción del casete de selección en el éxón 4. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo kno...
Línea celular AAK1 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción del casete de selección en el éxón 4. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas