Learn More
Abcam Línea celular HEK-293T de eliminación humana A-Raf
Código de producto. 32153478 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32153478 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32153478 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2663512x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular ARAF KO disponible para orden. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 1 bp en el éxón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo eliminación ...
Línea celular ARAF KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 1 bp en el exón 2. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccionar 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas