Learn More
Invitrogen™ Human 5'-Nucleotidase/CD73 ELISA Kit
Código de producto. 17175289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17175289 5 x 96 pruebas cada uno
17804170 10 × 96 pruebas paquete de 10
17134813 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17175289 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH5RBX5
ELISA
Human 5'-Nucleotidase/CD73 quantitates human 5'-Nucleotidase/CD73 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 5'-Nucleotidase/CD73.
CD73 (Ecto-5-prime-nucleotidasa, 5-prime-ribonucleótido fosfohidrolasa) cataliza la conversión a pH neutro de mononucleótidos de 5-prime de purina en nucleósidos, siendo AMP el sustrato preferido. CD73 consta de un dímero de 2 subunidades idénticas de 70 kDa unidas externamente a la membrana plasmática por un enlace glucosilfosfatidilinositol. CD73 se utiliza como marcador de diferenciación de linfocitos. En consecuencia, se produce una deficiencia de CD73 en una variedad de enfermedades por inmunodeficiencia. Existen otras formas de nucleotidasa 5-prime en el citoplasma y los lisosomas, y se pueden distinguir de CD73 por sus afinidades de sustrato, el requerimiento de iones de magnesio divalente, la activación por ATP y la inhibición por fosfato inorgánico. El gen CD73 se ha localizado en 6q14-q21 mediante inmunofluorescencia y un estudio de un panel de híbridos de humano y ratón que contenían fragmentos del cromosoma 6 como translocaciones. Los defectos en el gen CD73 pueden provocar la calcificación de articulaciones y arterias y tuberculosis intestinal. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas de CD73.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 2210401F01Rik; 5 nucleotidasa, ecto; 5 ' nucleotidasa, ecto; 5 '-NT; 5 '-nucleotidasa; 5 '-nucleotidasa ecto; 5 '-nucleotidasa, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; ecto-5 '-nucleotidasa; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; Nte; purina 5-prime-nucleotidasa
Intervalo del ensayo De 35 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 35 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P21589
Símbolo de gen NT5E
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD73
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min