missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para 2B4/CD244 humana
Descripción
El CD244 (2B4, SLAMF4) es un receptor de superficie celular expresado en células asesinas naturales (NK) (y algunas células T) que median la eliminación restringida del complejo de histocompatibilidad no mayor (MHC). Se cree que la interacción entre las células NK y las células objetivo a través del CD244 modula la actividad citolítica de las células NK. El CD244 interactúa con SLAMF2, lo que provoca la activación de las células que expresan SLAMF4 y SLAMF2. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen niveles inferiores a lo normal de SLAMF4 expresados en sus células NK y monocitos, lo que sugiere que SLAMF4 puede desempeñar un papel en la patología de esta enfermedad autoinmunitaria. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción del CD244 se incluyen la artritis reumatoide y el síndrome linfoproliferativo. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas de CD244 para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9BZW8 |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 12 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 51744 |
| Símbolo de gen | CD244 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?