Learn More
Invitrogen™ Human 2B4/CD244 ELISA Kit
Descripción
Human 2B4/CD244 quantitates human 2B4/CD244 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 2B4/CD244.
El CD244 (2B4, SLAMF4) es un receptor de superficie celular expresado en células asesinas naturales (NK) (y algunas células T) que median la eliminación restringida del complejo de histocompatibilidad no mayor (MHC). Se cree que la interacción entre las células NK y las células objetivo a través del CD244 modula la actividad citolítica de las células NK. El CD244 interactúa con SLAMF2, lo que provoca la activación de las células que expresan SLAMF4 y SLAMF2. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen niveles inferiores a lo normal de SLAMF4 expresados en sus células NK y monocitos, lo que sugiere que SLAMF4 puede desempeñar un papel en la patología de esta enfermedad autoinmunitaria. Entre las enfermedades asociadas con la disfunción del CD244 se incluyen la artritis reumatoide y el síndrome linfoproliferativo. Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas de CD244 para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2B4; C9.1; Cd244; isoforma larga CD244; molécula CD244; Molécula CD244, receptor de células asesinas naturales 2B4; receptor de células asesinas naturales 2B4 CD244; isoforma corta CD244; F730046O15Rik; h2B4; Ly90; Clavo; receptor de células asesinas naturales 2B4; ligando de inducción de activación celular NK NAIL; ligando de inducción de activación celular NK; receptor de células NK 2B4; proteína del receptor NK tipo I 2B4; NKR NMRK; NKR2B4; NMRK; eliminación restringida no MHC asociada; eliminación restringida no MHC asociada; molécula de activación linfocítica de señalización 4; miembro de la familia SLAM 4; SLAMF4; Receptor de células NK transmembrana 2B4 |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 12 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9BZW8 |
| Símbolo de gen | CD244 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |