Descripción
- Potente agitador orbital
- Carcasa robusta para una gran estabilidad
- Diámetro de agitación de 4,5 mm
- Permite una carga máxima de 100 g
- Velocidad fija a 2800 rpm
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | 2800 rpm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz, 9.5 W |
| Tipo de producto | Agitador orbital |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 123 x 42 x 123 mm |
| Peso (métrico) | 0,7 kg |
| Descripción | Hila Dancer Basic |