Learn More
HUHS015, MedChemExpress
Código de producto. 16484246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484246 100 mg 100 miligramos
16472838 10 mg 10 miligramos
16439496 50 mg 50 miligramos
16415587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100199
MedChemExpress HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.
HUHS015 is a potent prostate cancer antigen-1 (PCA-1/ALKBH3) inhibitor with an IC50 of 0.67μM for PCA-1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HUHS015
Forma física Solid
CAS 1453097-13-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (106.79 mM)
SMILES OC1=C(CC2=CC=CC=C2)C(C)=NN1C3=NC4=CC=C(C)C=C4N3
Peso molecular (g/mol) 318.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.37
Porcentaje de pureza 98.94%