Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Raspador triangular
Código de producto. 12804811
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
24,8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
12804811 24,8 cm cada uno
1 options
Código de producto. 12804811 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor F368200001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    33.80€ / paquete de 1
    Ahorro 6.80€
    16% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este raspador de plástico cuenta con una hoja triangular rígida con borde de cincel cónico
  • Se abre en abanico hasta un ancho de 11,1 cm (43⁄8 in).
  • El mango se ha diseñado con una forma específica para un agarre cómodo y seguro
  • Se ha fabricado con polipropileno blanco que cumple los requisitos de la FDA para el contacto directo con alimentos, fármacos y cosméticos
  • Esterilizable en autoclave a vapor °a 121 C (250 °F)
Especificaciones
Tipo de producto Raspador triangular
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Nature
Color Blanco
Longitud (imperial) 9,75 in
Longitud (métrico) 24,8 cm
Longitud del mango (métrico) 24,8 cm
Material Plástico
Anchura (métrico) 11,1 cm