Learn More
Descrizione
- La estación de acoplamiento ofrece opciones de instalación flexibles.
- Puede colocarse sobre la mesa de laboratorio, montarse en una pared o fijarse a una varilla de soporte.
- Esto te permite posicionar exactamente IKA HUB donde se necesita dentro de tu flujo de trabajo.
- Cuenta con una interfaz Ethernet (RJ45) y un puerto USB-C.
- Ambas interfaces permiten la conexión directa al software de laboratorio Labworldsoft™6.
- Permite leer parámetros de proceso, automatizar flujos de trabajo y almacenar datos experimentales de forma segura.
- Permite un entorno de laboratorio totalmente digitalizado y eficiente.
Specifica
Specifica
| Tipo | USB Dongle |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de atraque para IKA HUB 0020123598 |
| Interfaz | USB-C |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 98 x 133 x 130 mm |
| Peso (métrico) | 1.2 kg |
| Tensión | 5 V |
| Color | Negro |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?