Learn More
HTS01037, MedChemExpress
Código de producto. 16453398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453398 10 mg 10 miligramos
16449926 50 mg 50 miligramos
16434636 100 mg 100 miligramos
16416127 5 mg 5 miligramos
16412756 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101503
MedChemExpress HTS01037 is an inhibitor of fatty acid binding; and a competitive antagonist of protein-protein interactions mediated by AFABP/aP2 with a Ki of 0.67 μM.
HTS01037 is an inhibitor of fatty acid binding
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HTS01037
CAS 682741-29-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11NO5S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (444.62 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(/C=C/C(O)=O)=O)C=C(C2=CC=CS2)S1)OC
Peso molecular (g/mol) 337.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism