Learn More
HTHQ, MedChemExpress
Descripción
HTHQ (1-O-hexyl-2,3,5-trimethylhydroquinone) is a potent lipophilic phenolic antioxidant. HTHQ has considerable anti-oxidative activity by directly reacting with reactive oxygen species (ROS) and scavenging ROS to form more stable free radicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HTHQ |
| CAS | 148081-72-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H24O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-O-hexyl-2,3,5-trimethylhydroquinone HX-1171 BTT-105 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (423.10 mM) |
| SMILES | OC1=C(C)C=C(OCCCCCC)C(C)=C1C |
| Peso molecular (g/mol) | 236.35 |
| Mostrar más |