Learn More
HTH-01-015, MedChemExpress
Código de producto. 16475098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475098 10 mg 10 miligramos
16445826 100 mg 100 miligramos
16441337 50 mg 50 miligramos
16407827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12334
MedChemExpress HTH-01-015 is a selective NUAK1/ARK5 inhibitor (IC50 is 100 nM). HTH-01-015 inhibits NUAK1 with >100-fold higher potency than NUAK2 (IC50 of >10 μM).
HTH-01-015 is a selective NUAK1/ARK5 inhibitor (IC50 is 100 nM). HTH-01-015 inhibits NUAK1 with >100-fold higher potency than NUAK2 (IC50 of >10 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HTH-01-015
CAS 1613724-42-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N8O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (213.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C=C2C=CC=CC2=C3)=C3N(C)C4=NC(NC5=CN(N=C5)C6CCNCC6)=NC(C)=C4N1C
Peso molecular (g/mol) 468.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.55
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease