Learn More
HTBA, MedChemExpress
Código de producto. 16451796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451796 500 mg 500 miligramos
16436996 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15919
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HTBA
CAS 53279-72-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H3I3O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.98 mM)
SMILES O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Peso molecular (g/mol) 515.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.81
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid